Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateurs VapLock™ pour tubulure semi-rigide UNF(M)
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
- Un code couleur facilite l’identification
- Comprend un écrou en deux parties et un système de ferrule
Garantie
Néant
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de confinement des solvants VapLock |
| Matériau | Vert / PP bleu / ETFE |
| Dimensions | 1/16 po. Compression de dia. ext. x UNF(M) |
| Filetage (impériale) | 1/4 po-28 UNF(M) |
| À utiliser avec (application) | Solvant de sécurité |
| Type | Adaptateur de tubulure, dia. ext. de 1/16 in x 1/4-28 UNF(M), PP bleu avec ETFE jaune ; 10/boîte |