Learn More
Cole-Parmer™ Kits de déchets de solvants VapLock™ pour flacons et bonbonnes
Click to view available options
Dimensions:
51 mm
GL38
Nalgene 38-430
Wako 38 mm
Matériau:
PTFE
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
Description
Différentes tailles de bouchons disponibles pour s’adapter au récipient de votre solvant
Garantie
Néant
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Récipients compatibles avec les solvants |
| Matériau | Polypropylène |
| Dimensions | Nalgene 38-430 |
| Filetage (impériale) | 1 x 1/2 po NPT(F), 3 x 1/4 po NPT(F), 6 x 1/4 po-28 UN(F)(F) |
| À utiliser avec (application) | Solvant de sécurité |
| Type | Kit de déchets de solvants |