Learn More
Cole-Parmer™ Kits de déchets de solvants VapLock™ pour flacons et bonbonnes
Code produit. 15874534
Click to view available options
Dimensions:
51 mm
GL38
Nalgene 38-430
Wako 38 mm
Matériau:
PTFE
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15874534
Marque: Cole-Parmer™ WAK38NX10
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les kits de déchets de solvants VapLock™ pour flacons et bonbonnes recueillent les effluents de sources multiples tout en minimisant les gaz d’échappement de solvants dangereux
Différentes tailles de bouchons disponibles pour s’adapter au récipient de votre solvant
Garantie
Néant
Spécification
À utiliser avec (équipement) Récipients compatibles avec les solvants
Matériau PTFE
Dimensions Nalgene 38-430
Filetage (impériale) 1 x 1/2 po NPT(F), 3 x 1/4 po NPT(F), 6 x 1/4 po-28 UN(F)(F)
À utiliser avec (application) Solvant de sécurité
Type Kit de déchets de solvants