Learn More
Grant Instruments™ Agitateur rotateur 3D à vitesse variable PS-3D, à angle fixe
Code produit. 11431038
Click to view available options
Vitesse de rotation:
5 à 60 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11431038
Marque: Grant Instruments™ PS3D
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Offre un mouvement orbital 3D lisse pour le mélange dans les tubes, les flacons de culture, les boîtes et les capsules sur la plage de vitesse 5 à 60 tr/min. L’agitateur rotateur 3D à vitesse variable PS-3D, à angle fixe, Grant Bio™ est petit mais très fonctionnel, avec un profil bas et un faible encombrement, s’ajustant parfaitement dans le plus petit espace de travail.
  • Réglage facile de la vitesse de 5 à 60 tr/min
  • Le mécanisme d’entraînement robuste offre une fiabilité accrue - la plateforme de 215 x 215 mm est capable de fonctionner en continu pendant 7 jours et peut accueillir la plupart des récipients couramment utilisés.
  • Angle d’inclinaison fixe 7°
  • Charge jusqu’à 1 kg
  • Le mouvement doux est idéal pour la coloration des gels sans détruire les bords du gel ou pour garder les tissus fragiles intacts pendant les incubations.
  • Moteur lisse, fiable et extrêmement silencieux ; faible consommation d’énergie
  • Tapis lisse et antidérapant fourni en standard - empêche les récipients de glisser
  • Construction compacte et robuste avec un profil bas et un faible encombrement - s’intègre parfaitement dans le plus petit espace de travail.
  • L’alimentation basse tension permet un fonctionnement en chambre froide sûr et une faible consommation d’énergie.
  • Plage de fonctionnement à température ambiante comprise entre 4° et 40°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle d’oscillation
Vitesse de rotation 5 à 60 tr/min
Tension 120/230 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 40°C
Dimensions (L x l) de la plateforme 210 x 210 mm
Longueur (métrique) 235 mm
Largeur (métrique) 235 mm
Modèle PS-3D