Learn More
Kartell™ Micropipeteur à volume variable Pluripet II
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2 μl
1 à 5 ml
2 à 10 ml
2 à 20 μl
20 à 100 μl
20 à 200 μl
Pointes compatibles:
Kartell™ 943
Kartell™ 956
Kartell™ 959
Kartell™ 960
Kartell™ 984
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqué en plastique de haute qualité et équipé d’un piston en acier pour une utilisation prolongée dans le temps
- La connexion de la poignée garantit une préhension plus confortable et non fatigante
- Le volume désiré peut être réglé en tournant le bouton de vidange
- La sélection à clipser offre facilité et sécurité
- Le grand écran garantit une lecture simple de la valeur de volume définie
- Le bouton de chaque micropipeteur a une couleur spécifique pour identifier facilement l’intervalle de volume utilisable
- Le cône de support de pointe peut contenir une grande variété de pointes
- Le dispositif de réétalonnage assure des réétalonnages rapides et précis
- La structure robuste du corps garantit des résistances mécaniques et chimiques élevées
Spécification
Spécification
| Précision | ±12,0 %, ±1,4 % |
| Certifications/Conformité | EC/IVD, ISO8655 |
| Pointes compatibles | Kartell™ 956 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | Pluripet II 2 |
| Type | Micropipette |
| Volume (métrique) | 0,2 à 2 μl |
| Incréments | 0,01μL |