Learn More
Kartell™ Micropipeteur à volume variable Pluripet
Click to view available options
Volume (métrique):
100 à 1000 μl
1000 à 10 000 μL
Pointes compatibles:
Kartell™ 943
Kartell™ 961, 941
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pluripet PL 10000, volume variable de 1 ml à 10 ml
Spécification
Spécification
| Précision | ±2,5 %, ±0,2 % |
| Certifications/Conformité | EN IS 8655 |
| Pointes compatibles | Kartell™ 943 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | Pluripet PL 10000 |
| Type | Micropipette |
| Volume (métrique) | 1000 à 10 000 μL |
| Incréments | 20 μl |
| Reproductibilité | <0,6 %, <0,2 % |