Learn More
VACUUBRAND™ Pompe chimique VARIO™, PC 3010 VARIO Select
Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le contrôleur de vide VACUU·SELECT avec interface utilisateur graphique et applications prédéfinies simplifie le travail en laboratoire
- Détection automatique du point d’ébullition et réglage du vide pour des temps de procédés courts
- Idéal pour l’évaporation d’une grande quantité de solvants à ébullition élevée, même à basse température
- Durée de vie exceptionnelle de la membrane pour des coûts d’exploitation et d’entretien minimaux
- Excellente compatibilité environnementale grâce à une faible consommation d’énergie et à une récupération de solvant efficace
- Utilisez la commande de point de consigne manuelle pour des procédés simples, exécutez des distillations entièrement automatisées ou créez des applications uniques à l’aide d’une simple édition par glisser-déposer
- Pour l’évaporation des solvants, le contrôleur VACUU·SELECT détecte l’ébullition des solvants et ajuste automatiquement la vitesse du moteur de la pompe pour maintenir le contrôle du procédé
- Le contrôle de la vitesse du moteur VARIO garantit des intervalles d’entretien exceptionnellement longs
- Le séparateur d’admission en verre avec un revêtement de protection robuste empêche les particules et les gouttelettes liquides d’entrer dans la pompe, évitant ainsi les dommages et prolongeant la durée de vie de la pompe
- Le condenseur de vapeurs d’échappement permet une récupération quasi complète des solvants lorsqu’il est utilisé avec une conduite d’eau réfrigérée ou un refroidisseur recycleur
- L’écran tactile peut être utilisé même lorsque vous portez des gants de sécurité
- Choisissez parmi 14 langues
Spécification
Spécification
| Vide max. | 0,6 Mbar (sans ballast à gaz), 1,2 Mbar (avec ballast à gaz) |
| Contrôle | VACUU SELECT |
| Poids à l’expédition (métrique) | 42,2 kg |
| Comprend | Unité de pompage prête à l’emploi (entièrement montée avec manuel) |
| Régime moteur | 30 à 2 400 min-1 |
| Certifications/Conformité | Certification CE ; II 3/-G IIC T3 x Atm interne. Uniquement |
| Dimensions (L x l x H) | 616 x 387 x 450 mm |
| Matériau | PTFE (partiellement renforcé en carbone), ETFE / ECTFE (partiellement renforcé en fibre de carbone), FFKM |
| Modèle | PC 3010 VARIO Select |
| Niveau sonore | 47 dBA |
| Afficher plus |