Learn More
VACUUBRAND™ Unité de pompage chimique, PC 3001 VARIO Select
GREENER_CHOICE
Code produit. 15906005 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Kaltgerätestecker EN 60320
Modèle:
PC 3001 VARIO Select
PC 3001 VARIO Select EK Peltronic
PC 3001 VARIO Select IK
PC 3001 VARIO Select TE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15906005
Marque: VACUUBRAND™ 20700200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Permet d’identifier le contrôle de vide en réglant la vitesse du moteur. Le mode d’évaporation automatique est parfait pour contrôler les applications telles que l’évaporation rotative. Différents types de condenseurs sont disponibles pour répondre à une gamme d’applications souhaitées.
  • Le contrôleur VACUU·SELECT détecte l’ébullition des solvants et ajuste automatiquement la vitesse du moteur de la pompe pour maintenir le contrôle du procédé pour l’évaporation des solvants
  • Simplifiez le travail en laboratoire grâce à une interface utilisateur graphique et des applications prédéfinies
  • Détection automatique du point d’ébullition et optimisation continue des niveaux de vide pour des temps de procédé rapides
  • Compact et puissant ; performances supérieures, même avec purge continue des condensats
  • Consommation d’énergie extrêmement faible, récupération efficace et sans huile des solvants pour un fonctionnement respectueux de l’environnement
  • Utilisez la commande de point de consigne manuelle pour des procédés simples, exécutez des distillations entièrement automatisées ou créez des applications uniques à l’aide d’une simple édition par glisser-déposer
  • Contrôle de la vitesse du moteur VARIO pour des intervalles d’entretien exceptionnellement longs
  • Le séparateur d’admission en verre avec un revêtement de protection robuste empêche les particules et les gouttelettes liquides d’entrer dans la pompe, évitant ainsi les dommages et prolongeant la durée de vie de la pompe
  • Convient à une utilisation avec des solvants à point d’ébullition élevé
  • L’écran tactile peut être utilisé même lorsque vous portez des gants de sécurité
  • Choisissez parmi 14 langues
  • Fonctionnement silencieux avec vibrations ultra faibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 2 Mbar (sans ballast à gaz), 4 Mbar (avec ballast à gaz)
Contrôle VACUU SELECT
Poids à l’expédition (métrique) 12,2 kg
Comprend Pompe prête à l’emploi (entièrement montée avec manuel)
Régime moteur 200 à 3 000 min-1
Certifications/Conformité Certification CE ; II 3/-G IIC T3 x Atm interne. Uniquement
Alimentation électrique 200/230 V, 50 à 60 Hz et 100/120 V, 50 à 60 Hz
Dimensions (L x l x H) 303 x 306 x 400 mm
Description Le condenseur de vapeurs d’échappement permet une récupération quasi complète des solvants
Matériau PTFE (partiellement renforcé en carbone), ETFE / ECTFE (partiellement renforcé en fibre de carbone), FFKM
Modèle PC 3001 VARIO Select
Niveau sonore 42 dBA
Type de bouchon CEE
Puissance 0,16 kW
Poids (métrique) 9,4 kg
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 2 m3/h
Fréquence 50-60 Hz
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP20
Nbre de têtes de pompe 4
Nbre d’étapes 3
Pression maximale 1,1 bars
Tension 200/230 V