Learn More
VACUUBRAND™ Unité de pompage chimique VARIO™, PC 3002 VARIO Select
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7203521 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Kaltgerätestecker EN 60320
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15848797
Marque: VACUUBRAND™ 20733550
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Permet d’identifier le contrôle de vide en réglant la vitesse du moteur. Le mode d’évaporation automatique est parfait pour contrôler les applications telles que l’évaporation rotative. Divers condenseurs sont disponibles pour répondre à une gamme de besoins.
  • Le contrôleur de vide VACUU·SELECT avec interface utilisateur graphique et applications prédéfinies simplifie le travail en laboratoire
  • Détection automatique du point d’ébullition et réglage du vide pour des temps de procédés courts
  • Compact et efficace, bonne dépression ultime, même avec une vanne de ballast à gaz ouverte
  • Fonctionnement très silencieux, à faible vibration et intervalles d’entretien très longs
  • Excellente compatibilité environnementale grâce à une faible consommation d’énergie et à une récupération de solvant efficace
  • Le PC 3002 VARIO™ est adapté aux travaux avec les solvants les plus courants
  • Utilisez la commande de point de consigne manuelle pour des procédés simples, exécutez des distillations entièrement automatisées ou créez des applications uniques à l’aide d’une simple édition par glisser-déposer
  • Le contrôleur VACUU·SELECT détecte l’ébullition des solvants et ajuste automatiquement la vitesse du moteur de la pompe pour maintenir le contrôle du procédé durant l’évaporation des solvants
  • Le séparateur d’admission en verre avec un revêtement de protection robuste empêche les particules et les gouttelettes liquides d’entrer dans la pompe, évitant ainsi les dommages et prolongeant la durée de vie de la pompe
  • L’écran tactile peut être utilisé même lorsque vous portez des gants de sécurité
  • Choisissez parmi 14 langues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 7 Mbar (sans ballast à gaz), 12 Mbar (avec ballast à gaz)
Contrôle VACUU SELECT
Poids à l’expédition (métrique) 22,8 kg
Comprend Unité de pompage prête à l’emploi (entièrement montée avec manuel)
Régime moteur 30 à 2 400 min-1
Certifications/Conformité Certification CE ; II 3/-G IIC T3 x Atm interne. Uniquement
Dimensions (L x l x H) 419 x 243 x 457 mm
Description Le condenseur de vapeurs d’échappement permet une récupération quasi complète des solvants
Matériau PTFE (partiellement renforcé en carbone), ETFE / ECTFE (partiellement renforcé en fibre de carbone), FFKM
Modèle PC 3002 VARIO Select
Niveau sonore 43 dBA
Type de bouchon CEE
Puissance 0,53 kW
Poids (métrique) 19,2 kg
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 2,8 m3/h
Fréquence 50-60 Hz
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP40
Nbre de têtes de pompe 2
Applications Vide intelligent avec le contrôle VARIO™, évaporateur rotatif / évaporateur parallèle, concentrateurs de vide, assécheur de gel
Nbre d’étapes 2
Pression maximale 1,1 bars
Tension 200/230 V