Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à membrane VARIO™, MV 2 VARIO Select
GREENER_CHOICE
Code produit. 16229590 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16229590
Marque: VACUUBRAND™ 20738150
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une excellente solution pour un pompage continu et exempt d’huile de gaz non corrosifs. Le MV 2 VARIO Select offre des débits élevés, même près du vide ultime. Le contrôleur de vide VACUU·SELECT avec interface utilisateur graphique et applications prédéfinies simplifie le travail.
  • Pour un pompage continu et exempt d’huile de gaz non corrosifs jusqu’à un niveau de vide aussi profond que 0,3 mbar
  • Durée de vie exceptionnelle de la membrane pour des coûts d’exploitation et d’entretien minimaux
  • Pompage et évacuation sans contamination
  • Pompe puissante avec un excellent vide limite
  • TURBO·MODE pour une utilisation comme pompe de support pour les pompes turbo
  • La technologie VARIO permet d’identifier le contrôle de vide en ajustant la vitesse du moteur entraînant des intervalles d’entretien exceptionnellement longs
  • Le contrôleur VACUU·SELECT est un contrôleur efficace et facile à utiliser pour les applications de laboratoire
  • Procédures prédéfinies pour les applications individuelles
  • Édition simple par glisser-déposer pour créer de nouvelles procédures
  • L’écran tactile peut être utilisé même lorsque vous portez des gants de sécurité
  • Choisissez parmi 14 langues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 0,3 Mbar
Contrôle VACUU SELECT
Poids à l’expédition (métrique) 22,1 kg
Comprend Pompe prête à l’emploi (entièrement montée avec manuel)
Régime moteur 30 à 2 400 min-1
Certifications/Conformité Certification CE ; II 3/-G IIC T3 x Atm interne. Uniquement
Dimensions (L x l x H) 325 x 235 x 245 mm
Modèle MV 2 VARIO Select
Niveau sonore 45 dBA
Type de bouchon CEE
Puissance 0,53 kW
Poids (métrique) 19,3 kg
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 3,3 m3/h
Fréquence 50-60 Hz
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP20
Nbre de têtes de pompe 4
Applications Vide intelligent avec contrôle VARIO™, génération antérieure au vide pour pompes moléculaires turbo, produits OEM : Selon les exigences individuelles
Nbre d’étapes 4
Pression maximale 1,1 bars
Tension 200/230 V