Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à membrane VARIO™, MV 2 VARIO Select
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7203512 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16229590
Marque: VACUUBRAND™ 20738150
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Une excellente solution pour un pompage continu et exempt d’huile de gaz non corrosifs. Le MV 2 VARIO Select offre des débits élevés, même près du vide ultime. Le contrôleur de vide VACUU·SELECT avec interface utilisateur graphique et applications prédéfinies simplifie le travail.
  • Pour un pompage continu et exempt d’huile de gaz non corrosifs jusqu’à un niveau de vide aussi profond que 0,3 mbar
  • Durée de vie exceptionnelle de la membrane pour des coûts d’exploitation et d’entretien minimaux
  • Pompage et évacuation sans contamination
  • Pompe puissante avec un excellent vide limite
  • TURBO·MODE pour une utilisation comme pompe de support pour les pompes turbo
  • La technologie VARIO permet d’identifier le contrôle de vide en ajustant la vitesse du moteur entraînant des intervalles d’entretien exceptionnellement longs
  • Le contrôleur VACUU·SELECT est un contrôleur efficace et facile à utiliser pour les applications de laboratoire
  • Procédures prédéfinies pour les applications individuelles
  • Édition simple par glisser-déposer pour créer de nouvelles procédures
  • L’écran tactile peut être utilisé même lorsque vous portez des gants de sécurité
  • Choisissez parmi 14 langues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Vide max. 0,3 Mbar
Contrôle VACUU SELECT
Poids à l’expédition (métrique) 22,1 kg
Comprend Pompe prête à l’emploi (entièrement montée avec manuel)
Régime moteur 30 à 2 400 min-1
Certifications/Conformité Certification CE ; II 3/-G IIC T3 x Atm interne. Uniquement
Dimensions (L x l x H) 325 x 235 x 245 mm
Modèle MV 2 VARIO Select
Niveau sonore 45 dBA
Type de bouchon CEE
Puissance 0,53 kW
Poids (métrique) 19,3 kg
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 3,3 m3/h
Fréquence 50-60 Hz
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP20
Nbre de têtes de pompe 4
Applications Vide intelligent avec contrôle VARIO™, génération antérieure au vide pour pompes moléculaires turbo, produits OEM : Selon les exigences individuelles
Nbre d’étapes 4
Pression maximale 1,1 bars
Tension 200/230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt