Learn More
Aqualytic™ X100 REACTIF VARIO FER TPTZ 10ML
Code produit. 11798999
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11798999
Marque: Aqualytic™ 530550
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif pour l'analyse de l'eau pour AL250
• Compatible avec les plus grandes marques de photomètre: HACH, TINTOMETER, AQUALYTIC
• Réactif en poudre, mise en solution rapide
• Date de péremption 5 ans
• Sachet prédosé, aucune erreur de dosage possible pour un test toujours précis et fiable
• Emballage aluminium opaque et étanche préservant la poudre de la lumière et de l'air dans toutes les conditions
• Marquage individuel du n° de lot et de la date de péremption sur chaque sachet
• Réactifs Vario
Spécification
Conditionnement 100/Pk.
Quantité 10 ml