missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lovibond Tintometer Vario Silica HR Acid RGT 10 ml - 100/bag

Marque:  Lovibond Tintometer 531700


Vario Silica HR Acid RGT 10 ml - 100/bag

Code produit. 18848200

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.80€
    32.70€ / 1 pièce
    Économisez 1.10€
    3% de réduction

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

Identifiant produit
  • Vario Silica HR Acid RGT 10 ml - 100/bag

Mention d'avertissement
  • Attention

Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2

Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphamic acid

FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis