Learn More
Lauda™ Refroidisseur de circulation Variocool VC 3000 avec fiche CEE7/7 et système de chauffage intégré
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7220038
Click to view available options
Pression max.:
3,2 bar
4,8 bar
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16813610
Marque: Lauda™ L000715
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Refroidisseur de circulation avec système de chauffage intégré
  • Affichage TFT en couleur pour l’indication simultanée de valeurs réelles / définies, l’illustration graphique du profil de température
  • Navigation dans les menus en texte clair
  • Six langues sélectionnables : DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Entrée facile via le curseur et les touches
  • Contrôleur continu entièrement électronique avec action PID
  • Indicateur électronique de niveau et alarme de niveau bas
  • Interface USB de la pompe à pression puissante en standard
    • Possibilité de mise à niveau avec un module d’interface (analogique, contact, RS 232/485, Profibus, Ethernet-USB)
  • Indication de défaut à distance par contact libre
  • Programmateur intégré avec max. 150 segments, répartis en cinq programmes
  • Dérivation réglable pour limite de pression
  • Orifice de remplissage sur le dessus, robinet de vidange à l’arrière
  • Système SmartCool de gestion numérique de refroidissement à économie d’énergie incluant la commande marche-arrêt du compresseur
  • Fonctionne avec des liquides non inflammables (eau, eau/glycol)
  • Air de refroidissement du condenseur
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de températures de fonctionnement : -20 à 80°C
    • Plage de température ambiante : 5 à 40°C
    • Stabilité thermique : 0,05 ±K
    • Puissance de chauffage max. : 1,5 kW
    • Puissance max. : 2,6 kW
    • Pression max. de débit de la pompe : 37 L/min
    • Filetage de connexion d’entrée/sortie (extérieur) : G 3/4
    • Réglage de la pression : dérivation
    • Volume de remplissage max. : 33 L
    • Alimentation : 230 V, 50 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
    • Accessoire standard :
      • Deux raccords 3/4 po. avec bouchon à vis G 3/4 pour connecteurs de pompe
  • Specifications
    Gamme de températures -20°C à +80°C
    Pression max. 3,2 bar
    Tension 230 V