Learn More
HUBER Thermostat à circulation avec bain chauffant réfrigéré Variostat
Click to view available options
Hauteur (métrique):
416 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Variostat avec contrôleur “Pilot ONE”
- Bain à cryothermostat réfrigéré
- Plage de températures : -30°C à 150°C
- Capacité de refroidissement (20°C) : 0,3kW
- Capacité de refroidissement (0°C) : 0,2kW
- Capacité de chauffage : 1kW
- Pression de pompe max. : 25 l/min / 0,7 bar
- Pompe d’aspiration max. : 18,5 l/min / 0,4 bar
- Raccord de pompe : M16 x 1 mâle
- Alimentation : 230 V 1∼ 50/60 Hz. Avec réfrigérant naturel.
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | Pilot One |
| Certifications/Conformité | Classe de sécurité III/FL, DIN 12876 |
| Type de pompe | Circulation |
| Gamme de températures | de -30°C à +150°C |
| Modèle | Variostat |
| Stabilité de la température | ±0,02°C |
| Largeur (métrique) | 183 mm |
| Hauteur (métrique) | 416 mm |
| Alimentation électrique | 230 V 1∼ 50/60 Hz |
| Tension | 230 V |
| Afficher plus |