missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Varlitinib, MedChemExpress

Code produit. p-200098606
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16496737

Marque: Medchem Express HY10530

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Varlitinib (ASLAN001) is a potent, reversible, small molecule pan-EGFR inhibitor with IC50s of 7, 2, 4 nM for HER1, HER2 and HER4, respectively.

Varlitinib (ASLAN001) is a potent, reversible, small molecule pan-EGFR inhibitor with IC50s of 7, 2, 4 nM for HER1, HER2 and HER4, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau Varlitinib
CAS 845272-21-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H19ClN6O2S
Quantité 5 mg
Synonyme ASLAN001 ARRY-334543
Informations sur la solubilité DMSO : 83.33 mg/mL (178.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H]1N=C(NC2=CC3=C(NC4=CC=C(OCC5=NC=CS5)C(Cl)=C4)N=CN=C3C=C2)OC1
Poids moléculaire (g/mol) 466.94
Poids de la formule 466.94
Pourcentage de pureté 96.31%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis