Learn More
IKA™ Vanne de commande de vide VCV 2
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
140 x 65 x 255 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- N’inclut pas de tige ni de support
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 140 x 65 x 255 mm |
| Poids (métrique) | 0,7 kg |