Learn More
Riley™ Lunettes de sécurité Velia
Code produit 31702877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Teinte de la lentille:
Teinte 3
Teinte 5
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Teinte de la lentille Conditionnement
31702877 Teinte 3 100 pièces
31702875 Transparent 100 pièces
31702876 Teinte 5 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31702877 Fournisseur Riley™ Code fournisseur RLY00222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3537.62€
    2390.43€ / 100 pièces
    Économisez 1147.19€
    32% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Lunettes de sécurité avec verres enveloppants pour un large champ de vision et une monture souple et confortable avec une sangle réglable pour un maintien sûr.
  • Large champ de vision
  • Joint facial rembourré
  • lentilles en polycarbonate résistant
  • Monture souple en PVC/TPE et pont de nez confortable
  • Bandeau à dégagement rapide
  • Sangle de tête à boucle optionnelle pour faciliter l'ajustement lors du port d'un casque
  • Sangle en caoutchouc de rechange pour utilisation en salle blanche
  • Bandeau élastique pivotant réglable
  • protection contre les projections de métal en fusion
  • Peut être portée par-dessus une monture de lunettes de vue
Spécification
Certifications/Conformité CE ou - UKCA ou - EN 166:2001
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures, Hydrofuge, Traitement anti-UV
Teinte de la lentille Teinte 3
Type de produit Lunettes de sécurité à usage général
Dimensions (L x l x H) 150 x 80 x 60 mm
À utiliser avec (application) Réparation et entretien de véhicules, nettoyage commercial, jardinage, menuiserie et fabrication, entretien général, vitrerie, analyses de laboratoire
Couleur de la monture Noir
Poids (métrique) 84 g
Matériau Polycarbonate
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate (à haute résistance aux chocs)
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV UV400
Frame Type Scellé
Transparence optique 3
Mechanical Strength B,T