Learn More
Chlorhydrate de venlafaxine 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Code produit 30460626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460626 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460626 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0393.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Chlorhydrate de venlafaxine 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Venlafaxine Hydrochloride
CAS 99300-78-4
Noms d’analytes ou de composants Venlafaxine Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H27 N O2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanol, 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9 CI), Efexor, Effexor, VENIZ-XR, VENTAB, Venlafaxin hydrochloride, Venlafaxine hydrochloride, Venlift, Ventab XL, Vexor, Wy 45030, Wy 4530
Formule InChI InChI=1 S/C17H27NO2.ClH/c1-18(2)13-16(17(19)11-5-4-6-12-17)14-7-9-15(20-3)10-8-14;/h7-10,16,19 H,4-6,11-13H2,1-3H3;1 H
SMILES Cl.COc1ccc(cc1)C(CN(C)C)C2(O)CCCCC2
Nom IUPAC 1-[2-(diméthylamino)-1-(4-méthoxyphényl)éthyl]cyclohexan-1-ol;chlorhydrate
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 313.86
Quantité 1 mL
Poids de la formule 313,1809 g/mol