missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de venlafaxine

Code produit. p-7214738 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17281172

Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 99300-78-4 | C17H28ClNO2, C17H27NO2·HCl | 313.87 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 99300-78-4
Formule moléculaire C17H27NO2·HCl

Spécification

Nom chimique ou matériau Chlorhydrate de venlafaxine
Quantité 1 g
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : légèrement soluble.
Point de fusion 217,0°C
Poids de la formule 313,86
Clé InChI QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=C(C=C1)C(CN(C)C)C1(O)CCCCC1
Nom IUPAC hydrogen 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol chloride
Poids moléculaire (g/mol) 313.87
compliance-icons
Identifiant produit
  • Venlafaxine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Venlafaxine hydrochloride

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis