Learn More
Tocris Bioscience™ Venlafaxine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Code produit. 18074192
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18074192
Marque: Tocris Bioscience™ 2917/10
5-HT and NA reuptake inhibitor (SNRI)
Dual serotonin/noradrenalin re-uptake inhibitor that displays ∽ 30-fold higher affinity for SERT than NET (Ki values are 82 and 2480 nM respectively). Antidepressant; increases swimming and climbing behavior in the forced-swim test in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99300-78-4
Formule moléculaire C17H28ClNO2
Spécification
Nom chimique ou matériau Venlafaxine hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 313.86
Pureté >99%
Poids moléculaire 313.866