Learn More
3M™ Casque de sécurité à support de lampe ventilé
Code produit 15789867 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
330 g
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
15789867 330 g 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15789867 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000103853
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00€
    808.20€ / 20 pièces
    Économisez 311.80€
    27% de réduction
Expédition estimée: 09-02-2027
Le casque de sécurité à support de lampe ventilé 3M™ permet aux objets tombants de glisser facilement et de ne pas déloger le casque de sa position.
  • Un casque de chantier conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles, avec une excellente ventilation et un bon champ de vision
  • Le disque du capteur 3M™ Uvicator™ vous indique quand votre casque de chantier a été exposé aux rayons UV et qu’il est temps de le remplacer
  • Conception légèrement arrondie, ce qui évite que le casque s’accroche sur les branches, etc.
  • Les trous de ventilation répartis sur une plus grande surface offrent un débit maximal d’air ce qui augmente le confort de l’utilisateur
  • Le harnais de la tête peut être tourné sur 180° pour une meilleure visibilité lors du travail dans des espaces confinés
  • Un pic court améliore la visibilité vers le haut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 397
Couleur Jaune haute visibilité
Comprend Support de lampe
Matériau ABS stabilisé aux UV
Type de produit Casque
Dimensions 53 à 62 cm
Poids (métrique) 330 g
Ventilée Ventilé