Learn More
Asecos™ Boîte d’unité de ventilation
Code produit 12831183 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
410 x 430 x 300 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H)
12831183 410 x 430 x 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12831183 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur EP.L.53049
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Boîte d’unité de ventilation pour produits corrosifs. Boîte de ventilation insonorisée avec filtration intégrée.
Spécification
À utiliser avec (application) Produits corrosifs
Type de produit Boîte de l'unité de ventilation
Dimensions (L x l x H) 410 x 430 x 300 mm
Matériau Construction en acier, revêtement époxy