Learn More
VER-50589, MedChemExpress
Code produit. 16461589
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Code produit. 16461589
Marque: Medchem Express HY15984
MedChemExpress VER-50589 is a Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 21 nM and a Kd of 4.5 nM.
VER-50589 is a Hsp90 inhibitor, with an IC50 of 21 nM and a Kd of 4.5 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau VER-50589
CAS 747413-08-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H17ClN2O5
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 48 mg/mL (123.46 mM)
SMILES O=C(C1=NOC(C2=CC(Cl)=C(O)C=C2O)=C1C3=CC=C(OC)C=C3)NCC
Poids moléculaire (g/mol) 388.8
Poids de la formule 388.8
Pourcentage de pureté 99.97%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.