Learn More
Chlorhydrate de vérapamil, LoGiCal
Code produit 30459023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459023 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459023 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0022.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Verapamil hydrochloride
CAS 152-11-4
Noms d’analytes ou de composants Verapamil hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C27 H38 N2 O4 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Valeronitrile, 5-[(3,4-dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-, hydrochloride (7CI), Valeronitrile, 5-[(3,4-dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-, monohydrochloride (8CI), Akilen, Anpec, Apo-Verap, Apoacor, Arapamyl, Azupamil, Berkatens, Calan, Calan SR, Calaptin, Calaptin 240SR, Calaptin 80, Cardiabeltin, Cardiagutt, Cardibeltin, Caveril, Civicor, Civicor Retard, Coraver, Cordilox, Cordilox SR, Corpamil, Covera HS, Dignover, Dilacoran, Dilacoran HTA, Drosteakard, Finoptin, Flamon, Geangin, Hexasoptin, Hexasoptin Retard, Ikacor, Ikapress, Iproveratril hydrochloride, Iso-Card SR, Isoptin, Isoptin Retard, Isoptin SR, Isoptin, hydrochloride, Isoptine, Isoptino, Izoptin hydrochloride, LU 20175, Lekoptin Retard, Manidon, Manidon Retard, NSC 272366, NSC 657799, Novo-Veramil, Quasar, Ravamil SR, Securon, Univer, Vasolan, Vasomil, Vasopten, Veracaps SR, Veracim, Veracor, Verahexal, Veraloc, Veramex, Veramil, Verapamil hydrochloride, Verapin, Verapress 240SR, Veraptin, Verdilac, Verelan, Verelan SR, Verexamil, Verogalid ER, Verpal, Vetrimil, dl-Verapamil hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP), Verapamil Imp. A (EP), Benzeneacetonitrile, alpha-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-alpha-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneacetonitrile, alpha-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-alpha-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), (+/-)-Verapamil hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
Nom IUPAC 2-(3,4-diméthoxyphényl)-5-[2-(3,4-diméthoxyphényl)éthylméthylamino]-2-propan-2-ylpentanenitrile;chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 491.06
Quantité 10 mg
Poids de la formule 490,2598 g/mol