Learn More
Vératrole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454024
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
Code produit. 11454024
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11985.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 91-16-7 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
It is useful for organic synthesis of aromatic compounds. Veratrole is relatively electron-rich and thus readily undergoes electrophilic substitution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse organique de composés aromatiques. Le vératrole est relativement riche en électrons et subit donc facilement une substitution électrophile.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther diéthylique, l’acétone et le méthanol. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-16-7
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.166
Numéro MDL MFCD00008357
Clé InChI ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme veratrole, veratrol, pyrocatechol dimethyl ether, o-dimethoxybenzene, catechol dimethyl ether, benzene, 1,2-dimethoxy, 2-methoxyanisole, o,o-dimethyl catechol, 2-dimethoxybenzol, benzene, o-dimethoxy
CID PubChem 7043
ChEBI CHEBI:59114
Nom IUPAC 1,2-diméthoxybenzène
SMILES COC1=CC=CC=C1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Veratrole
Point de fusion 21°C to 23°C
Densité 1.084
Point d’ébullition 206°C to 207°C
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.533
Quantité 250 g
Beilstein 1364621
Merck Index 14,9956
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,diethyl ether,acetone,and methanol. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Veratrole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,2-dimethoxybenzene