Learn More
Vercirnon, MedChemExpress
Code produit. 16492847
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16492847
Marque: Medchem Express HY15724
MedChemExpress Vercirnon (GSK1605786A) is an orally bioavailable, selective, and potent antagonist of CCR9.
Vercirnon inhibits CCR9-mediated Ca2+ mobilization and chemotaxis on Molt-4 cells with IC50 values of 5.4 and 3.4 nM, respectively. Vercirnon is selective for CCR9 over CCR1-12 and CX3CR1-7 (IC50s>10 μM for all). Vercirnon is an equipotent inhibitor of CCL25-directed chemotaxis of both splice forms of CCR9 (CCR9A and CCR9B) with IC50 values of 2.8 and 2.6 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vercirnon
CAS 698394-73-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H21ClN2O4S
Quantité 50 mg
Synonyme GSK-1605786 CCX282-B Traficet-EN
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 25 mg/mL (56.19 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)(NC2=CC=C(Cl)C=C2C(C3=CC=[N+]([O-])C=C3)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 444.93
Poids de la formule 444.93
Pourcentage de pureté 98.19%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.