Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Thermal Cycler, 60-well
Code produit. 12343653 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Garantie:
Standard
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Garantie unitSize
12343653 Standard 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 12343653 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4384638
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Offre un format de 0,5 ml pour accueillir de plus grands volumes de réaction
The Applied Biosystems™ Veriti™ 60-Well Thermal Cycler (for 0.5 mL tubes) delivers the proven reliability of Applied Biosystems™ instruments with the 0.5 mL format you need to accommodate larger reaction volumes.
Thermocycleur Veriti™
• Veriti™ 60 x 0,5mL Fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format des blocs Non interchangeables
Format Tubes de 0,5 ml
Précision thermique ±0,25°C (35°C à 99,9°C)
Montée en température des échantillons ±2,7°C⁄s
Plage de températures (métrique) 4,0 à 99,9 °C
Plage de volume de réaction 25 à 100 μl
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur Veriti
Uniformité thermique < 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C)
Vitesse de réaction Étalon
Dimensions Hauteur :24,5 cm (9,6 po), largeur :23,7 cm (9,3 po), profondeur :48,5 cm (19,1 po)
Capacité Tubes de 1 x 60 puits x 0,5 ml
Tension 100/240 V
Gamme de produits Veriti
Pic de montée en température du bloc 3,3°C⁄s
Type d’affichage Couleur VGA 32k 6,5 po avec écran tactile
Type de produit Thermocycleur
Hauteur (impériale) 9,6 in
Profondeur (impériale) 19,1 in
Hauteur (métrique) 24,5 cm
Largeur (métrique) 23,7 cm
Garantie Standard
Largeur (impériale) 9,3 in
Profondeur (métrique) 48,5 cm
Gamme de températures 0°C à 100°C
À utiliser avec (application) PCR
Conditions d’expédition Température ambiante
Programmes Redémarrage automatique (après des pannes de courant), protection contre l’écrasement du programme
Interface utilisateur USB
Montée en température max. 3,3°C/s (bloc), 2,7°C/s (échantillon)
Mémoire USB et embarqué
Remarques Tubes de réaction faciles à manipuler pour des réactions de grand volume
Calculateur Tm Menu commandé par écran tactile
Poids 11,4 kg (25 lb)
Configurations des blocs 60 puits, 0,5 ml