Learn More
Vernakalant Hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16438607
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16438607
Marque: Medchem Express HY14183
MedChemExpress Vernakalant hydrochloride is a mixed voltage- and frequency-dependent Na+ and atria-preferred K+ channel blocker. IC50 for block by Vernakalant of wild-type and mutant Kv1.5 channels Fractional block is 13.35±0.93 μM, 0.61±0.03 μM, and 1.63±0.09 μM for Kv1.5 channelwt, Kv1.5 channelI508F, Kv1.5 channelT479A, respectively.
Vernakalant hydrochloride is a mixed voltage- and frequency-dependent Na+ and atria-preferred K+ channel blocker. IC50 for block by Vernakalant of wild-type and mutant Kv1.5 channels Fractional block is 13.35±0.93 μM, 0.61±0.03 μM, and 1.63±0.09 μM for Kv1.5 channelwt, Kv1.5 channelI508F, Kv1.5 channelT479A, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vernakalant Hydrochloride
CAS 748810-28-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H32ClNO4
Quantité 5 mg
Synonyme RSD1235 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (129.56 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (129.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C=C(CCO[C@H]2[C@H](N3CC[C@@H](O)C3)CCCC2)C=C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 385.93
Poids de la formule 385.93
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.