Learn More
3M™ Régulateur de refroidissement d’air Versaflo™, V-100E.
Code produit 15306057 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur : noir
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15306057 Couleur : noir
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15306057 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000103980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    974.00€
    650.71€ / 1 pièces
    Économisez 323.29€
    33% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Le régulateur de refroidissement d’air 3M™ Versaflo™ V-100E peut refroidir l’air fourni jusqu’à 28°C tout en assurant une protection contre les particules, les gaz et les vapeurs ou les risques associés.
  • Refroidit individuellement l’air fourni entrant jusqu’à 28°C
  • Idéal pour les travailleurs exposés à des températures chaudes et devant se protéger contre les particules, les gaz et les vapeurs ou les risques associés
  • Le sifflet d’avertissement intégré indique un débit d’air faible
  • Commande de température réglable
  • Pression de service de 4 à 6 bar
  • Volume d’air de 170 à 600 l/min
  • Comprend un tampon isolant monté sur courroie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé CE
Couleur Noir
Type de produit Régulateur d‘air fourni
Modèle V-100E
Longueur (métrique) 0,346 m
Largeur (métrique) 0,118 m
Hauteur (métrique) 0,086 m
Poids (métrique) 650 g