Learn More
3M™ Tampon de confort Versaflo™ pour cagoule de première qualité S-950
Code produit 15779017 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Étalon
S
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15779017 S 5 pièces
15769017 Étalon 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15779017 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000042685
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec la cagoule S-950 de première qualité
  • Pour une utilisation avec harnais S-950 Premium
  • Enveloppé autour du bandeau pour créer un ajustement plus confortable et absorber la sueur
  • Réf. 3M : S-953, Réf. 3M : S-954
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
Jetable Réutilisable
Type de produit Suspension
Dimensions S
À utiliser avec (application) Nettoyage, électricité, entretien des installations, soudage
À utiliser avec (équipement) Harnais Premium
Modèle S-954