Learn More
3M™ Versaflo™ M-200 Series Faceshield
Description
- Un écran facial léger, compact et bien équilibré avec un joint facial confortable pour protéger contre les poussières, la pulvérisation et le traitement chimique
- Très polyvalent : protection intégrée contre toute une gamme de risques respiratoires, faciaux, antichocs, oculaires et auditifs.
- Un contrôle et un confort accrus grâce au déflecteur qui permet aux utilisateurs de diriger le flux d’air vers le haut
- Facile à entretenir : les pièces détachées et les accessoires peuvent être remplacés facilement, rapidement et de manière intuitive
- La visière permet d’associer une excellente vision périphérique et descendante à une bonne clarté optique.
Spécification
Spécification
| Facteur de protection assigné (APF) | NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E) |
| Certifications/Conformité | EN 166:2001, EN 14594 3B, EN 12941 TH2/TH3, approuvé CE |
| Couleur | Gris clair |
| Jetable | Reusable |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de produit | Faceshield |
| À utiliser avec (application) | Construction, Transportation, Automotive, Metal Production and Fabrication, Paint Spraying |
| À utiliser avec (équipement) | 3M PAPR and SAR Systems |
| Comprend | Joint facial Confort |
| Modèle | M-206 |
| Afficher plus |