Learn More
3M™ Versaflo™ M-200 Series Faceshield
Product Code. 17247660 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Modèle:
M-206
M-207
Comprend:
Joint facial Confort
Revêtement en poly résistant aux flammes M-207
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modèle Comprend Unit Size
17247660 M-207 Revêtement en poly résistant aux flammes M-207 1 pièce
16468339 M-206 Joint facial Confort 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17247660 Supplier 3M™ Supplier No. 7100140472
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Versaflo™ M-200 Series Faceshields are lightweight and compact, offering integrated protection against dust, spraying, and chemical processing. Supplied with various faceseal options. Feature an adjustable textile harness and airflow deflector. Can be used with 3M™ PAPR and SAR Systems.
  • Léger, compact et bien équilibré, avec un joint en polyester ignifugé pour les applications avec étincelles et particules chaudes
  • Très polyvalent : protection intégrée contre toute une gamme de risques respiratoires, faciaux, antichocs, oculaires et auditifs.
  • Un contrôle et un confort accrus grâce au déflecteur qui permet aux utilisateurs de diriger le flux d’air vers le haut
  • Facile à entretenir : les pièces détachées et les accessoires peuvent être remplacés facilement, rapidement et de manière intuitive
  • La visière permet d’associer une excellente vision périphérique et descendante à une bonne clarté optique.
  • La visière en polycarbonate revêtue offre une résistance aux produits chimiques et aux rayures ajoutée.
  • Facile à entretenir : les pièces détachées et les accessoires peuvent être remplacés facilement, rapidement et de manière intuitive
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Facteur de protection assigné (APF) NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E)
Certifications/Conformité CE Approved, EN 12941 TH2/TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001
Couleur Gris clair
Jetable Reusable
Matériau Polyéthylène
Type de produit Faceshield
À utiliser avec (application) Construction, Transportation, Automotive, Metal Production and Fabrication, Paint Spraying
À utiliser avec (équipement) 3M PAPR and SAR Systems
Comprend Revêtement en poly résistant aux flammes M-207
Modèle M-207
Stérilité Non stérile
Type de suspension Textile
Avec dispositif d’étanchéité faciale Oui
Dimensions (L x l x H) 343 x 343 x 248 mm
Longueur (impériale) 13.5 in.
Longueur (métrique) 0,343 m
Largeur (impériale) 13.5 in.
Largeur (métrique) 0,343 m
Hauteur (impériale) 9.8 in.
Hauteur (métrique) 0,248 m
Poids (impériale) 1.3 lb.
Poids (métrique) 591 g