Description
- Le casque 3M-401 n’inclut pas de visière, de col intérieur ou de cagoule externe, permettant au client de choisir la combinaison exacte correspondant à ses besoins.
- L’ensemble M-405 comprend un Visor M-925, un collier intérieur M-444 et un capot externe M-445. La visière M-925 est fabriquée en polycarbonate. La cagoule M-445 convient à une utilisation générale.
- L’ensemble M-407 comprend un Visor M-927 Premium, un collier intérieur M-444 et un capot externe résistant aux flammes M-447. La visière M-927 est fabriquée en polycarbonate enduit. La cagoule M-447 est constituée de fibres résistantes aux flammes Nomex.
- N° de catalogue 3M M-401, n° de catalogue 3M M-405, n° de catalogue 3M M-407
Spécification
Spécification
| Facteur de protection assigné (APF) | 1,000 |
| Certifications/Conformité | CE Approved, EN 12941 TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001, EN 397 |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polyaramide |
| Type de produit | Ensemble de casque |
| À utiliser avec (application) | Assemblage, entretien des installations, broyage, fonctionnement de machines, peinture, ponçage |
| À utiliser avec (équipement) | Casque M-400 |
| Comprend | Visière de qualité supérieure et cagoule résistante aux flammes, col interne m-444 et cagoule externe résistante aux flammes m-447 |
| Matériau (lentille) | Polycarbonate |
| Modèle | M-407 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?