Description
- M-Series sont spécialement conçus pour fonctionner ensemble avec votre 3M™ Versaflo™ Appareil respiratoire à ventilation assistée et 3M™ Systèmes de respiration à adduction d'air.
- Le déflecteur permet à l'utilisateur de diriger le flux d'air à l'intérieur du couvre-chef pour un confort accru.
- Suspension entièrement réglable pour un ajustement et une répartition du poids personnalisés.
- Des accessoires sont disponibles pour vous protéger et vous aider à faire face aux environnements que vous rencontrez.
- La visière combine une bonne vision périphérique et une bonne vision vers le bas.
- Des têtes de lit spécifiques peuvent être utilisées avec une gamme de 3M™ Peltor™ Une protection auditive ainsi qu'un microphone amovible pour faciliter la communication.
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Design Type | Ignifuge |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | Aucun |
| Matériau | poliéster resistente al fuego |
| Type de produit | Casque respiratoire |
| Dimensions | Étalon |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Comprend | Plaque de façade résistante à la flamme |
| Type de visière | Visière en PC |