Description
- Protection contre les flammes pour la protection du cou et des épaules
- Protège contre les particules chaudes
- Pour une utilisation des casques 3M™ série Versaflo™ M-400
Spécification
Spécification
| Description | Ignifuges |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polyaramide |