Learn More
3M™ Casques respiratoires Versaflo™
Casque de sécurité complet avec visière et joint facial de qualité supérieure pour la protection des fonctions respiratoires et de la tête.
Marque: 3M™ 7000104035
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Facteur de protection attribué 25
- Visière en polycarbonate enduit, joint facial en polyester résistant aux flammes
- Idéal pour les industries générales de fabrication et de transport
Spécification
NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E) | |
Gris | |
Casque respiratoire | |
Systèmes respiratoires à ventilation assistée et à adduction d’air 3M | |
Polycarbonate enduit | |
1 de chaque | |
Textile | |
Yes | |
13.6 in. | |
13.6 in. | |
9.6 in. | |
1.8 lb. |
ANSI Z89.1 Type I, Classe G | |
Polyamide revêtu de polyuréthane | |
Protection respiratoire pour les yeux, le visage et la tête | |
Visière enduite et joint facial confortable | |
M-306 | |
Non-sterile | |
Transparent | |
346 x 346 x 254 mm | |
346 mm | |
346 mm | |
254 mm | |
832 g |