Learn More
3M™ Versaflo™ Couvre-têtes et capuchons de la série S
Code produit 10135924 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Cagoule avec joint facial
Cagoule avec manchon intérieur
Cagoule de peintre de rechange avec bavette interne
Cagoule de rechange avec bavette interne
Capuche avec col montant
Ensemble de capot de peintre et de carénage intérieur
cagoule respiratoire
Couleur:
Blanc
Gris
Modèle:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10
S-757
S-805-5
S-855E
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Couleur Modèle Conditionnement
10135924 cagoule respiratoire Gris S-855E 1 pièce
10450180 Cagoule avec joint facial Blanc S-433 L 1 pièce
11810114 Cagoule avec joint facial Blanc S-433 L-5 1 pièce
10357839 cagoule respiratoire Blanc S-433 S 1 pièce
11751383 Capuche avec col montant Blanc S-605-10 10 pièces
11761383 Cagoule de rechange avec bavette interne Blanc S-607-10 10 pièces
11711143 Capuche avec col montant Blanc S-655 1 pièce
11721143 Cagoule avec manchon intérieur Blanc S-657 1 pièce
11791383 Cagoule de peintre de rechange avec bavette interne Blanc S-707-10 10 pièces
11781143 Ensemble de capot de peintre et de carénage intérieur Blanc S-757 1 pièce
13481177 Capuche avec col montant Gris S-805-5 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10135924 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100079874
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00€
    205.31€ / 1 pièces
    Économisez 120.69€
    37% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
3M™ Versaflo™ Les couvre-chefs et cagoules de la série S offrent une variété d'options pour les joints faciaux, les colliers, les carénages et les suspensions, vous permettant de choisir la protection respiratoire qui offre le meilleur rapport qualité-prix et le plus grand confort à votre équipe.
  • Les couvre-chefs et cagoules respiratoires de la série S sont spécialement conçus pour fonctionner avec votre Versaflo™ Appareil respiratoire à ventilation assistée et 3M™ Systèmes de respiration à adduction d'air.
  • Protège la tête, le visage, le cou et les épaules contre la poussière et les projections de peinture.
  • Offre un bon champ de vision.
  • Protège les yeux et le visage des éclaboussures de liquides, des particules volantes de faible énergie et de la poussière.
  • Des accessoires polyvalents sont disponibles pour vous aider à adapter la hotte à votre environnement particulier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Capuche haut de gamme avec coutures étanches, taille unique, S-855E
Couleur Gris
Matériau Polypropylène non tissé
Type de produit cagoule respiratoire
Format Étalon
À utiliser avec (équipement) Systèmes respiratoires à ventilation assistée et à adduction d’air 3M
Comprend Harnais de tête et capot en tissu de rechange S-805E.
Modèle S-855E
Quantité 1 de chaque