Learn More
3M™ Versaflo™ Ensemble de capuche série S avec col intérieur et casque, S-665
Code produit 31297047 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Ensemble PAPR avec capuche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit
31297047 Ensemble PAPR avec capuche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31297047 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100326013
Expédition estimée: 09-12-2026
Nous proposons un large choix de masques, colliers, carapaces et suspensions, vous permettant de choisir la protection respiratoire qui offre le meilleur rapport qualité-prix et le plus grand confort à votre équipe.
  • Léger, polyvalent et facile d'entretien
  • Contribuez à protéger vos employés contre divers contaminants tout en préservant leur confort.
  • Disponible en hottes intégrées entièrement assemblées pour plus de commodité
  • Les options de suspension réutilisables permettent de réaliser des économies.
  • Conçu pour répondre à vos besoins
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de filtre Combinée
Matériau Plastique
Type de produit Ensemble PAPR avec capuche
Dimensions Taille unique
Avec soupape d’expiration Non