Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile bleu VersaTouch™ série 37-501
Code produit 15324092 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10.5
6.5
7.5
8.5
9,5
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15324092 10.5 12 paires
15334082 6.5 12 paires
15354082 7.5 12 paires
15394082 9,5 12 paires
15374082 8.5 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15324092 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 37501105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.90€
    46.75€ / 12 paires
    Économisez 24.15€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Résistent à de nombreux solvants et produits chimiques à base de pétrole. Les gants d’immersion en nitrile bleu Ansell™ VersaTouch™ série 37-501 ont une bonne résistance à l’abrasion.
  • Excellente résistance à de nombreux solvants et produits chimiques huileux
  • Très bonne résistance à l’abrasion
  • Souples et confortables pour une excellente dextérité
  • Type de manchette de gants
  • Excellente préhension gr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Nitrile
Matériau de la manchette Nitrile
Type de produit Gants pour immersion
Dimensions 10.5
Épaisseur (métrique) 0,42 mm
Couleur de manchette de gant Bleu
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Floc de coton
Quantité 12 paires
Résistant à Excellente résistance à de nombreux solvants et produits chimiques huileux
Séries 37-501