Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 62-401
Code produit 15848831 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
6 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15848831 8 6 paires
15838831 7 6 paires
15858831 9 6 paires
15868831 10 6 paires
15878831 11 6 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15848831 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 62401080
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gant de protection industrielle
  • Confortable pour une utilisation intensive.
  • Très bonne souplesse.
  • Revêtement étanche aux liquides.
  • Excellente isolation thermique dans des conditions chaudes (jusqu’à 250°C) ou froides (jusqu’à -20°C).
  • Ne pas utiliser en contact avec des objets pointus.
  • Ne pas utiliser avec une machine rotative dans laquelle le gant peut être pris.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Matériau arrière Latex de caoutchouc
Certifications/Conformité EN388:2003/3231, EN374:2003 / Virus, EN374:2003/AKL, EN407/02XXXX, EN511/011
Chlorinated Non
Classification Catégorie III
Zone enduite entièrement enduit
Matériau de la manchette Latex de caoutchouc naturel
Description Gant de protection industrielle
Applications Industriel
Coating Material Latex de caoutchouc naturel
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating niveau 2
Jetable Réutilisable
Finition externe Latex de caoutchouc naturel
Finger Thickness (English) 0,0868 in
Finger Thickness (Metric) 2.21 mm
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau Latex, caoutchouc naturel
Palm Thickness (English) 0,0866 in
Palm Thickness (Metric) 2.20 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant en latex de caoutchouc naturel résistant aux produits chimiques et aux liquides
Dimensions 8
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 0,0868 in
Épaisseur (métrique) 1.35 mm
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
Type de doigt Doigt complet
À utiliser avec (application) Protection contre les produits chimiques et les liquides
Couleur de manchette de gant Bleu
Type de manchette de gant Revêtement lisse, manchette à bord dentelé
Grip Design Finition froissée
Couleur de l’ourlet Bleu
Matériau de revêtement Jersey de coton
Doublure Doublés
Modèle 62-401
Type d’emballage 6 paires dans un sachet, 8 sachets dans un carton
Quantité 48 paire
Séries Série VersaTouch
Indice de déchirure 3
Dimensions (L x l) 320 x 115 mm
Longueur (impériale) 320 mm
Largeur (métrique) 115 mm
Poids (métrique) 100 g