Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 78-203
Code produit 15706002 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
144 paire
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15706002 144 paire 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15706002 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 78203090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.10€
    59.42€ / 12 pièces
    Économisez 30.68€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-11-2026
Protection thermique confortable et souple
  • La doublure en acrylique thermique les rend confortables à l’utilisation et offre une très bonne isolation thermique.
  • Peuvent être utilisés pour un très large éventail d’applications de transformation des aliments. (Zones de stockage, manipulation des produits congelés, sous gants pour la transformation de viande et de poisson, transport).
  • Les séries 78-202, 78-203 avec la paume recouverte de micropicots, sont parfaites pour les applications nécessitant une bonne préhension.
  • Sans latex : aucun risque d’allergies de type 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Acrylique, Spandex
Certifications/Conformité EN 388:2016/113XB, EN511/010
Classification Catégorie II
Procédure de nettoyage Température de lavage 40°C
Matériau de la manchette Acrylique ; Spandex
Style de coupe Newton
Description Sous-gant thermique pour une protection contre les °basses températures (-20 °C).
Coating Material Sans revêtement
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating 5
Jetable Réutilisable
Finition externe Non texturés
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Acrylique
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants de protection mécanique (usage léger)
Dimensions 9
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 1.95 mm
Type de doigt Couvre la totalité des doigts
À utiliser avec (application) Protection mécanique
Couleur de manchette de gant Bleu
Type de manchette de gant Doublure tricotée automatique
Matériau de revêtement Acrylique ; Spandex
Doublure Doublure en tricot
Modèle 78-203
Type d’emballage 1 paire par sachet ; 144 paires dans un carton
Quantité 144 paire
Séries Série VersaTouch
Indice de déchirure 50
Dimensions (L x l) 245 x 105 mm
Longueur (impériale) 245 mm
Largeur (métrique) 105 mm
Poids (métrique) 30 g