Learn More
Ansell™ Gants en latex de caoutchouc naturel orange Versatouch™ série 87-370
Code produit 15521520 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6,5
7,5
8,5
9,5
Conditionnement:
12 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15521520 7,5 12 paires
15511520 6,5 12 paires
15531520 8,5 12 paires
15551520 9,5 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15521520 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 87370075
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Finition rugueuse pour une meilleure préhension dans des conditions humides. Les gants en latex de caoutchouc naturel orange Ansell Versatouch™ série 87-370 sont résistants, flexibles et très confortables.
  • Gants de protection contre les liquides et les produits chimiques
  • Gant en latex de caoutchouc naturel robuste à usage général
  • Doublure 100 % coton pour un meilleur confort
  • Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
  • Manchette longue pour une protection supplémentaire
  • Manchette à bord roulé pour une résistance aux déchirures et un enfilage plus facile
  • Haute résistance aux produits chimiques à base d’eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003, EN 374:2003
Couleur Orange
Latex Free Non
Matériau Latex
Dimensions 7,5
Épaisseur (métrique) 0,67 mm
Séries 87-370
Longueur (métrique) 325 mm