Learn More
Ansell VersaTouch™ 92-205 Nitrile Disposable Glove
Code produit 17969221 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
:
Taille : 2XL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17969221 Taille : 2XL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17969221 Fournisseur Ansell Code fournisseur 92205110
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Thin, lightweight, and comfortable glove. Textured fingertips for enhanced tactility. Compliant with food handling requirements.
  • A thin and lightweight nitrile glove with textured fingertips for precise handling and enhanced tactility
  • Ideal for a wide range of food handling applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Category III|EC 1935/2004|EC 2023/2006|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved|ISO 13485|ISO 9001
Chlorinated No
Applications Industrial, Laboratoire
Couleur Blanc
Finger Thickness (English) 3,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.1 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Dimensions 2XL
Épaisseur (impériale) 2.8 mil
Épaisseur (métrique) 0.07 mm
Type de manchette de gant Élastiquées
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 240 mm