Learn More
Ansell Gants en nitrile bleu clair VersaTouch™ série 92-471
Code produit 12697061 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12697061 8 100 pièces
12687061 - 100 pièces
12607071 - 100 pièces
12617071 - 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12697061 Fournisseur Ansell Code fournisseur 92471080
Quantité Prix
1 23.80€ / 100 pièces
10 20.65€ / 100 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Fabriqués en composé nitrile innovant qui offre des propriétés chimiques et mécaniques, un confort et une dextérité de bonne qualité.
  • Finition texturée sur les doigts
  • Préhension améliorée
  • Sans caoutchouc naturel
  • Adaptés aux applications impliquant un contact avec toutes les denrées alimentaires grasses
  • Résistance exceptionnelle aux graisses animales par rapport au PVC ou au caoutchouc naturel
  • Non poudrés
  • Aucun risque de contamination des denrées alimentaires par la fécule de maïs utilisée pour poudrer les gants
Applications :
  • Toutes les étapes finales de transformation de la viande ou du poisson
  • Chambres à environnement contrôlé
  • Repas préparés
  • Transformation de produits laitiers
  • Restauration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE, norme CATÉGORIE II EN 374
Type de produit Gants
Dimensions 8
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.12 mm
Quantité 100 paires
Résistant à Mécanique et chimique
Séries 92-471