Learn More
Ansell Edmont™ Gants en nitrile bleu clair VersaTouch™ série 92-481
Code produit 12657071 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
10
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12657071 10 100 pièces
12637071 8 100 pièces
12627071 7 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12657071 Fournisseur Ansell Edmont™ Code fournisseur 92481100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.50€
    19.64€ / 100 pièces
    Économisez 6.86€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en composé nitrile innovant qui offre des propriétés chimiques et mécaniques, un confort et une dextérité de bonne qualité.
  • Finition texturée sur les doigts
  • Préhension améliorée
  • Sans caoutchouc naturel
  • Adaptés aux applications impliquant un contact avec toutes les denrées alimentaires grasses
  • Résistance exceptionnelle aux graisses animales par rapport au PVC ou au caoutchouc naturel
  • Non poudrés
  • Aucun risque de contamination des denrées alimentaires par la fécule de maïs utilisée pour poudrer les gants
Applications :
  • Toutes les étapes finales de transformation de la viande ou du poisson
  • Chambres à environnement contrôlé
  • Repas préparés
  • Transformation de produits laitiers
  • Restauration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE, norme CATÉGORIE II EN 374
Accelerator Free Non
Applications Industriel
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions 10
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0.12 mm
À utiliser avec (application) Pour toutes les étapes finales de transformation de la viande ou du poisson, les chambres à environnement contrôlé, la restauration, la transformation de produits laitiers
Quantité 100 paires
Résistant à Mécanique et chimique
Séries 92-481