Learn More
Ansell™ Gants de protection moyens VersaTouch™ série 72-285
Code produit 11716394 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
Conditionnement:
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11716394 7 6 pièces
11736434 6 6 pièces
11716444 8 6 pièces
11726444 9 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11716394 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 72285070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.90€
    103.66€ / 6 pièces
    Économisez 56.24€
    35% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offrent une résistance aux coupures, un confort et une durabilité exceptionnels. Les gants de protection moyenne Ansell VersaTouch™ série 72-285 sont équipés de la technologie Dyneema™ de protection contre les coupures.
  • Couleur bleu clair
  • Lavables jusqu’à 90°C
  • Conviennent au contact avec toutes les denrées alimentaires
  • Idéal pour le désossage, la découpe, la transformation du poisson, la préparation des repas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN388:2003
Coating Material Sans revêtement
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating niveau 5
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau Dyneema
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants résistants aux coupures
Dimensions 7
Temperature (Metric) Max 95°C
À utiliser avec (application) Pour le désossement, le découpage, la transformation du poisson, le filetage du poisson, la préparation des repas, les applications de transformation des fruits et légumes
Type de manchette de gant Tricoté
Matériau de revêtement Fibre de verre polypropylène Dyneema™
Quantité 6/boîte
Résistant à Coupure
Longueur (métrique) 250 à 330 mm