Description
- Couleur bleu clair
- Lavables jusqu’à 90°C
- Conviennent au contact avec toutes les denrées alimentaires
- Idéal pour le désossage, la découpe, la transformation du poisson, la préparation des repas
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN388:2003 |
| Coating Material | Sans revêtement |
| Couleur | Bleu |
| Cut Resistance Rating | niveau 5 |
| Hand | Spécifique |
| Latex Free | Non |
| Matériau | Dyneema |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants résistants aux coupures |
| Dimensions | 6 |
| Afficher plus |