Learn More
Ansell™ Gants en nitrile blancs à usage unique VersaTouch™ série 92-205
Code produit 12697051 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12697051 10 100 pièces
12667051 7 100 pièces
12677051 8 100 pièces
12687051 9 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12697051 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 92205100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.40€
    19.22€ / 100 pièces
    Économisez 11.18€
    36% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Amélioration des procédés de fabrication pour une plus longue durée de vie, une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure préhension dans des conditions sèches, humides et graisseuses. Des gants plus fins avec une meilleure flexibilité des doig
  • Gants à usage unique
  • Amélioration des procédés de fabrication pour une plus longue durée de vie, une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure préhension dans des conditions sèches, humides et graisseuses
  • Gant plus fin avec une meilleure flexibilité des doigts et un confort général renforcé
  • Les bouts des doigts texturés améliorent le confort et la sensibilité tactile, permettant ainsi une manipulation sensible et précise
  • Sans latex : aucun risque d’allergies de type 1
  • Homologués pour les applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires
  • Idéaux pour manipuler tous les aliments gras
Applications :
  • Repas préparés
  • Traitement des fruits et légumes
  • Transformation de produits laitiers
  • Distribution alimentaire
  • Restauration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Accelerator Free Non
Applications Industriel
AQL 1.5
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions 10
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 2,9 mil
Épaisseur (métrique) 0,07 mm
Modèle 9220510
Séries 92-205