Description
- Amélioration des procédés de fabrication pour une plus longue durée de vie, une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure préhension dans des conditions sèches, humides et graisseuses.
- Des gants plus fins avec une meilleure flexibilité des doigts et un confort général renforcé.
- Les bouts des doigts texturés améliorent le confort et la sensibilité tactile, permettant ainsi une manipulation sensible et précise.
- Sans latex : aucun risque d’allergies de type 1.
- Homologués pour les applications impliquant un contact avec des denrées alimentaires. Idéaux pour manipuler tous les aliments gras.
Spécification
Spécification
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Matériau | Nitrile |
| Dimensions | 10 |
| Épaisseur (impériale) | 2,9 mil |
| Épaisseur (métrique) | 0,07 mm |
| Modèle | 9222010 |
| Séries | 92-220 |